Drukuj
Wodorotlenek sodu 33% w/w water, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
358625000 358620050 358620250
ACRO358625000EA 182 PLN
ACRO358625000 ACRO358620050 ACRO358620250
Wodorotlenek sodu 33% w/w water, extra_pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1.36 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.355 to 1.365 kg/l
Titration with HCl 32.5 to 33.5 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤50 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm (NaCl)