Drukuj
Wodorotlenek sodu 30% aqueous solution, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
28217.292EA 210 PLN
28217.292 28217.441 28217.554 28217.361
Wodorotlenek sodu 30% aqueous solution, TECHNICAL
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm