Drukuj
Nadtlenek wodoru 50% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with Stabilised
516813-500ML 516813-4L
516813-500MLEA 553 PLN
516813-500ML 516813-4L
Nadtlenek wodoru 50% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: >= 100 °C,Decomposes on heating.
Temp. topnienia: <0 °C
Gęstość: 1,1-1.3 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: Does not flash
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 48.0 - 52.0 %
Vapor Pressure 23.3 mmHg ( 30 °C)