Drukuj
Nadtlenek wodoru 50% (w/w) in water stabilised, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
302865000 302860025
ACRO302865000EA 603 PLN
ACRO302865000 ACRO302860025
Nadtlenek wodoru 50% (w/w) in water stabilised, pure
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,04798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3665 to 1.3685 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.19 to 1.21 kg/l
Stabilizer ≤200 ppm phosphates
pH 1 to 4
Titration with KMnO4 49.8 to 50.6 %