Drukuj
Nadtlenek wodoru 35%, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
7048.1000EA 171 PLN
7048.1000 7048.9025
Nadtlenek wodoru 35%, J.T.Baker®
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 35 %