Drukuj
Nadtlenek wodoru 35% w/w water Stabilised analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
202460010 202460025 202460250 202465000 202460100 202460251
202460010.EA 281 PLN
202460010. 202460025. 202460250. 202465000. ACRO202460100 ACRO202460251
Nadtlenek wodoru 35% w/w water Stabilised analysis_for
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1.135 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,04798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Heavy metals ≤10 ppm
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer about 0.03% stabilizers
Residue after evaporation ≤0.025 % (105°C)
Titration with KMnO4 34.5 to 37 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrates ≤0.012 %
Phosphates ≤0.012 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm