Nadtlenek wodoru 33% Nieustabilizowany, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
23613.297EA
246
PLN
23613.297
23613.366
23613.446
Nadtlenek wodoru 33% Nieustabilizowany, TECHNICAL
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 31 - 36 % |