Drukuj
Nadtlenek wodoru 30%, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
95321-100ML 95321-500ML
95321-100MLEA 269 PLN
95321-100ML 95321-500ML
Nadtlenek wodoru 30%, Supelco®
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,04798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67cf471a9e6e211faefd17c4e8b63132758c9bd7&vid=e035248a11548980beaa626980185d67b726c844&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393a62942684fb82808b63e5b4d484798999ed66&vid=7644080b4b6a3ea879c94f1766e20f7cf1862f35&prid=web&clid=SAPDAM