Drukuj
Nadtlenek wodoru 30%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
95294-10L 95294-1L
SIAL95294-10LEA 1810 PLN
SIAL95294-10L SIAL95294-1L
Nadtlenek wodoru 30%, Sigma-Aldrich®
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,04798