Nadtlenek wodoru 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
23615.248EA
501
PLN
23615.248
23615.261
23615.421
Nadtlenek wodoru 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Temp. Wrzenia: ~107 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: <0 °C Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1 (8) II Klasyfikacja Merck : 14,04798 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 30.0 - 32.0 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 3 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 1 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.03 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.03 ppm |