Drukuj
Nadtlenek wodoru 30%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
1.07298.0250EA 760 PLN
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
Nadtlenek wodoru 30%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 14,04798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer