Drukuj
Nadtlenek wodoru 30% (w/w) in water unstabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
411881000 411885000 411880010 411880025
ACRO411881000EA 156 PLN
ACRO411881000 ACRO411885000 ACRO411880010 ACRO411880025
Nadtlenek wodoru 30% (w/w) in water unstabilised ACS
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,04798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titration with KMnO4 29.0 to 32.0 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0006 meq/g