Drukuj
Kwas azotowy 68%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20413.241EA 120 PLN
20413.241 20413.296 20413.365 VWRC20413.465 20413.420 20413.460
Kwas azotowy 68%, GPR RECTAPUR®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Klasyfikacja Merck : 13,06608
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 68 - 70 %
Density (20/4) 1.400 - 1.420
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm