Kwas azotowy ≥65% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. (max. 0,0000005% Hg), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
84378-2.5L
84378-1L
84378-2.5LEA
758
PLN
84378-2.5L
84378-1L
Kwas azotowy ≥65% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a. (max. 0,0000005% Hg), Fluka™
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ Temp. Wrzenia: 122 °C (1,013 hPa) Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1,400…1.480 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,06608 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ignition Residue | ≤0.0005% (as SO₄) |
Assay | 65.0 - 66.0 % |
Density (D 20/4) | 1.390 - 1.410 |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 5 ppm |
Silver (Ag) | Max. 0.01 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.01 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.01 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.01 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.01 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.01 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 0.005 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.05 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.01 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.01 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.02 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.01 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.01 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.05 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.5 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 1 ppm |