Drukuj
Kwas azotowy 65%, EMSURE® ISO for analysis (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
1.00452.1000EA 156 PLN
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
Kwas azotowy 65%, EMSURE® ISO for analysis (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Klasyfikacja Merck : 13,06608
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material