Drukuj
Kwas azotowy 65%, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00443.1000 1.00443.2500 1.00443.9025
1.00443.1000EA 90 PLN
1.00443.1000 1.00443.2500 1.00443.9025
Kwas azotowy 65%, EMPLURA®, Supelco®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Klasyfikacja Merck : 13,06608
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (alkalimetric) 64.3 - 66.4 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.0003 %
Iodate, Bromate passes test
Nitrogen oxides (as N₂O₃) ≤ 0.003 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0004 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.001 %
Residual solvents (ICH Q3C) ...excluded by production process
Evaporation residue ≤ 0.01