Kwas azotowy 65%, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.0250
1.00441.1000
1.00441.0250EA
638
PLN
1.00441.0250
1.00441.1000
Kwas azotowy 65%, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8 (5.1),II Klasyfikacja Merck : 13,06608 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |