Drukuj
Kwas azotowy 60%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
20421.294EA 190 PLN
20421.294 20421.551 20421.460
Kwas azotowy 60%, GPR RECTAPUR®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ~120 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm