Kwas azotowy 52,5%, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitric acid solution
20420.291EA
266
PLN
20420.291
20420.325
20420.462
Kwas azotowy 52,5%, AnalaR NORMAPUR® zA
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Temp. Wrzenia: 87 Temp. topnienia: -42 Gęstość: 1.51 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,06610 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 52.5 - 54.0 % |
Density (20/4) | 1.325 - 1.335 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 2 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.05 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.4 ppm |