Drukuj
Kwas azotowy 52,5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20412.293EA 196 PLN
20412.293 20412.362
Kwas azotowy 52,5%, GPR RECTAPUR®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm