Drukuj
Kwas fluorowodorowy 48 - 51% water ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423800250 423805000 423800025
423800250.EA 208 PLN
423800250. 423805000. 423800025.
Kwas fluorowodorowy 48 - 51% water ACS
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 48.0 to 51.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤1 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Fluorosilicic acid ≤0.01 % (H2SiF6)