Drukuj
Kwas fluorowodorowy 48 - 51% water analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223330250 223335000 223330025
223330250.EA 178 PLN
223330250. 223335000. 223330025.
Kwas fluorowodorowy 48 - 51% water analysis_for
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 48 to 51 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfates ≤5 ppm (SO4)
Phosphates ≤1 ppm (PO4)
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Fluorosilicic acid ≤0.01 % (H2SiF6)