Drukuj
Kwas fluorowodorowy 40%, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ300
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
1.00338.0500EA 197 PLN
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
Kwas fluorowodorowy 40%, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid