Drukuj
Kwas fluorowodorowy 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
1.00335.0500EA 576 PLN
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
Kwas fluorowodorowy 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material