Drukuj
Kwas fluorowodorowy 40 - 45%, technical, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
01066-1LEA 254 PLN
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
Kwas fluorowodorowy 40 - 45%, technical, Fluka™
Kwas fluorowodorowy
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Density 1.27 (vs air)
Assay 40 - 45 %
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 25 mmHg ( 20 °C)