Drukuj
Kwas fluorowodorowy 38 - 40%, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
1.00337.1000 1.00337.2500
1.00337.1000EA 250 PLN
1.00337.1000 1.00337.2500
Kwas fluorowodorowy 38 - 40%, Supelco®
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -44 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C)
Synonyms Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid