Drukuj
VWR® Volumetric Flasks, Class A, Glass, Clear, NS Plastic Stopper
Dostawca: VWR Collection
612-3818EA 213 PLN
612-3818 612-3738 612-3819 612-3746 612-3745 612-3744 612-3743 612-3742 612-3741 612-3740 612-3820
VWR® Volumetric Flasks, Class A, Glass, Clear, NS Plastic Stopper
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, klasa A.
  • Biały korek z PP
  • Oznaczenia i opisy wykonane niebieską emalią
  • Wzorcowane na wlew (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Certyfikat zgodności z numerem serii.