Drukuj
Filtry dyskowe z membraną do ultrafiltracji, Omega™, PALL
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
OM001043 OM001076 OM005043 OM005076 OM010043 OM010062 OM010076 OM030043 OM030062 OM030076 OM050076 OM100043 OM100076
516-8571EA 1700 PLN
516-8571 516-8574 516-8589 516-8592 516-8607 516-8609 516-8610 516-8616 516-8618 516-8619 516-8628 516-8643 516-8646
Filtry dyskowe z membraną do ultrafiltracji, Omega™, PALL
Filtry Filtry membranowe
Membrany wymienne do mieszanych układów komórkowych. Wykorzystywane do koncentracji, frakcjonowania, oczyszczania, wymiany buforu lub odsalania białka, buliony komórkowego i innych biomolekuł. Dyski można umyć i użyć ponownie.
Membrany Omega™, niskie wiązanie białka, zmodyfikowany PES.
pH range: 1 to 14