Drukuj
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, Low Particulate/Low Metals, wiith Screw Caps
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
382003-0004 382003-0008 382003-0032 382003-0016
NALG382003-0004EA 0 PLN
NALG382003-0004 NALG382003-0008 NALG382003-0032 NALG382003-0016
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, Low Particulate/Low Metals, wiith Screw Caps
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, półprzezroczysty, z nakrętką PP.
  • Certyfikat poświadczający śladową zawartość metali
  • Znakomita odporność chemiczna na większość kwasów, zasad i alkoholi
  • Gwarantowana szczelność
  • Niesterylne
Mikrolitrowe (ppb) poziomy metali: <0,20 Hg, <0,5 Be, <1,0 As, Cd, Pb, <2,0 Sb, Se, <5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 Ba, Ni, Zn, <75 Al, <100 Ca, Fe, K, Na. Każda butelka jest podwójnie zapakowana pod laminarem klasy 10 w cleanroomie klasy 100. Odpowiednie do standardowego przechowywania i na reagenty ICP-MS. Produkt posiada certyfikat poświadczający zgodność ze specyfikacją. Nakrętki są bardzo szczelne bez użycia wkładki, która może się kurczyć, powodować wycieki lub zanieczyszczać reagenty.
Includes certification to contain less than 20 particles per ml at 0,3 μm or greater. Certified to particulate and trace metals levels.