Drukuj
Kolby Erlenmeyera z wąską lub szeroką szyjką, BRAND
Dostawca: Brand
92773 92717 92724 92736 92739 92744 92754 92763 92768 92814 92817 92824 92836 92839 92844 92854 92863
BRND92773EA 569 PLN
BRND92773 BRND92717 BRND92724 BRND92736 BRND92739 BRND92744 BRND92754 BRND92763 BRND92768 BRND92814 BRND92817 BRND92824 BRND92836 BRND92839 BRND92844 BRND92854 BRND92863
Kolby Erlenmeyera z wąską lub szeroką szyjką, BRAND
Kolby Kolby Erlenmeyera
Szkło borokrzemowe, klasa 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka objętości i miejsce do oznakowania.
Certyfikaty: ISO 1773 wąska szyja (z wyjątkiem 200 ml i 300 ml)
Szeroka szyja DIN ISO 24450 (z wyjątkiem 25 ml, 200 ml, 300 ml i 2000 ml).