Kwas chlorowy(VII) 60%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kwas nadchlorowy
20583.240EA
851
PLN
20583.240
20583.260
20583.327
Kwas chlorowy(VII) 60%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kwas chlorowy(VII)
Formuła:
HClO₄ MW: 100.46 g/mol Temp. Wrzenia: 160…181 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –112,2 °C Gęstość: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011325 Numer CAS: 7601-90-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4 Jednostka: 1873 ADR: 5.1 (8) I |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 60 - 62 % |
Free chlorine | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 30 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 3 ppm |
ClO3 (Chlorate) | Max. 10 ppm |
PO4 + SiO4 (as SiO2) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Ag (Silver) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.05 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |