Drukuj
Kwas chlorowodorowy 6 mol/l (6 N), reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E484-500MLEA 768 PLN
E484-500ML E484-1L
Kwas chlorowodorowy 6 mol/l (6 N), reagent
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l