Drukuj
Kwas chlorowodorowy 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
30018.298EA 249 PLN
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Kwas chlorowodorowy 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed