Kwas chlorowodorowy solution_standardised 5.0 N
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35638.K2
35638.K7
35638.K2EA
328
PLN
35638.K2
35638.K7
Kwas chlorowodorowy solution_standardised 5.0 N
Kwas chlorowodorowy
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8 II |