Drukuj
Kwas chlorowodorowy fuming 37%, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
1.00314.1000EA 0 PLN
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
Kwas chlorowodorowy fuming 37%, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II