Drukuj
Kwas chlorowodorowy fuming ≥37% Reag. Ph. Eur., ISO Hg_determination Hg_0,0000005, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30719-2.5L 30719-4X2.5L
30719-2.5LEA 359 PLN
30719-2.5L 30719-4X2.5L
Kwas chlorowodorowy fuming ≥37% Reag. Ph. Eur., ISO Hg_determination Hg_0,0000005, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 42 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 37.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.0001 %
Aluminium (Al) Max. 0.000005 %
Arsenic (As) Max. 0.000001 %
Barium (Ba) Max. 0.000002 %
Beryllium (Be) Max. 0.000002 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000001 %
Cobalt (Co) Max. 0.000001 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00002 %
Germanium (Ge) Max. 0.000005 %
Mercury (Hg) Max. 0.0000005 %
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Lithium (Li) Max. 0.000001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.000002 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Strontium (Sr) Max. 0.000001 %
Titanium (Ti) Max. 0.00001 %
Thallium (Tl) Max. 0.000005 %
Vanadium (V) Max. 0.000001 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
Zirconium (Zr) Max. 0.00001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Bromide (Br) Max. 0.005 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.00005 %
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 0.0001 %
Appearance of the solution complying
APHA Max. 10