Drukuj
Kwas chlorowodorowy fuming 37% water analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124630010 124630025 124635000 124630100 124630011 124630026 124635001
124630010.EA 196 PLN
124630010. 124630025. 124635000. 124630100. 124630011. 124630026. 124635001.
Kwas chlorowodorowy fuming 37% water analysis_for
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %
Free chlorine ≤4 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm