Drukuj
Kwas chlorowodorowy 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
6081.2500EA 315 PLN
6081.2500 6081.1000 6081.9025 6081.2500PE
Kwas chlorowodorowy 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 37 - 38 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.05
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.20
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.10
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.05
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.30
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.05
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.05