Kwas chlorowodorowy 36% w/w aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
L13091.AU
L13091.0F
L13091.AUEA
272
PLN
L13091.AU
L13091.0F
Kwas chlorowodorowy 36% w/w aqueous solution
Kwas chlorowodorowy
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Odour: Pungent
Boiling Point: 81.5-110°
Merck Reference: 14,4780
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol Temp. Wrzenia: 81.5…110 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1.19 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,4780 |