Drukuj
Kwas chlorowodorowy 35%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20246.298EA 108 PLN
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Kwas chlorowodorowy 35%, TECHNICAL
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 35 %