Drukuj
Kwas chlorowodorowy ≥32% Titrimetric, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
84421-1L 84421-2.5L
84421-1LEA 192 PLN
84421-1L 84421-2.5L
Kwas chlorowodorowy ≥32% Titrimetric, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 42 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 32.0 - 35.0 %
Density (D 20/4) 1.150 - 1.170
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.0001 %
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.02 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.02 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.05 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.1 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 0.00005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)