Drukuj
Kwas chlorowodorowy 32%, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 161 PLN
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
Kwas chlorowodorowy 32%, Supelco®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)