Drukuj
Kwas chlorowodorowy 30%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20251.365EA 305 PLN
20251.365 20251.445
Kwas chlorowodorowy 30%, TECHNICAL
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 29 - 31 %