Drukuj
Kwas chlorowodorowy 25% Reag. Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
84514.360EA 587 PLN
84514.360
Kwas chlorowodorowy 25% Reag. Ph. Eur.
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36,46 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 25.0 %