Drukuj
Kwas chlorowodorowy 25%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00316.1000 1.00316.1011 1.00316.2500 1.00316.2511 1.00316.9025 1.00316.9950
1.00316.1000EA 105 PLN
1.00316.1000 1.00316.1011 1.00316.2500 1.00316.2511 1.00316.9025 1.00316.9950
Kwas chlorowodorowy 25%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kwas chlorowodorowy
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1,12 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Alkalimetric) ≥25.0%
Color ≤10 Hazen
Bromide (Br) ≤50 ppm
Free Chlorine (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤1 ppm
Sulfite (SO₃) ≤1 ppm
Al (Aluminium) ≤0.050 ppm
As (Arsenic) ≤0.01 ppm
Ba (Barium) ≤0.020 ppm
Be (Beryllium) ≤0.020 ppm
Bi (Bismuth) ≤0.100 ppm
Ca (Calcium) ≤0.500 ppm
Cd (Cadmium) ≤0.010 ppm
Co (Cobalt) ≤0.010 ppm
Cr (Chromium) ≤0.020 ppm
Cu (Copper) ≤0.020 ppm
Fe (Iron) ≤0.200 ppm
Ge (Germanium) ≤0.050 ppm
K (Potassium) ≤0.100 ppm
Li (Lithium) ≤0.010 ppm
Mg (Magnesium) ≤0.100 ppm
Mn (Manganese) ≤0.010 ppm
Mo (Molybdenum) ≤0.020 ppm
NH₄ (Ammonium) ≤1 ppm
Na (Sodium) ≤0.500 ppm
Ni (Nickel) ≤0.020 ppm
Pb (Lead) ≤0.020 ppm
Sr (Strontium) ≤0.010 ppm
Ti (Titanium) ≤0.100 ppm
Tl (Thallium) ≤0.050 ppm
V (Vanadium) ≤0.010 ppm
Zn (Zinc) ≤0.050 ppm
Zr (Zirconium) ≤0.100 ppm
Residue on Ignition (as SO₄) ≤5 ppm