Drukuj
Kwas chlorowodorowy 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
1.00312.2500EA 0 PLN
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
Kwas chlorowodorowy 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II