Drukuj
Kwas chlorowodorowy 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
07104-1L 07104-2.5L
07104-1LEA 198 PLN
07104-1L 07104-2.5L
Kwas chlorowodorowy 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,11 g/cm3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ignition Residue ≤0.002% (as SO₄)
Assay 24.5 - 26.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Sulfite (SO₃) Max. 0.0005 %
Vapor Pressure 7.93 psi ( 37.7 °C)