Drukuj
Kwas chlorowodorowy 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
6167.2500EA 315 PLN
6167.2500 6167.9025
Kwas chlorowodorowy 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 25 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.1
Aluminium (Al) max. 0.5
Arsenic (As) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Beryllium (Be) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.1
Cobalt (Co) max. 0.1
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.5
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.5
Manganese (Mn) max. 0.1
Molybdenum (Mo) max. 0.1
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.1
Strontium (Sr) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.1
Vanadium (V) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.1