Drukuj
Kwas chlorowodorowy 25% water, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
387790010 387790025
ACRO387790010EA 191 PLN
ACRO387790010 ACRO387790025
Kwas chlorowodorowy 25% water, pure
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 107 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm