Drukuj
Kwas chlorowodorowy 20%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
5853.9025EA 1330 PLN
5853.9025 5853.5000 5853.1000
Kwas chlorowodorowy 20%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (titr.) Min. 20 %
Phosphate Max. 0.00005 %
Sulfate Max. 0.0001 %
Bromide Max. 0.005 %
As Max. 0.000001 %
Ni Max. 0.000002 %
PB Max. 0.000002 %
Al Max. 0.000005 %
Zn Max. 0.000005 %
Fe Max. 0.00002 %
Ca Max. 0.00005 %
NA Max. 0.00005 %